包装
pkg of 1 × 2.5 mL (880120C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (880120C-500mg)
pkg of 2 × 4 mL (880120C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 880120C
濃度
10 mg/mL (880120C-25mg)
25 mg/mL (880120C-200mg)
25 mg/mL (880120C-500mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C133H264NO55P.H3N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-131(135)186-128-130(189-132(136)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2)129-188-190(138,139)187-37-36-134-133(137)185-127-126-184-125-124-183-123-122-182-121-120-181-119-118-180-1
InChI Key
QSWJINHFEMDVEM-OJCMNYADSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
880120C-VAR:
880120C-200MG:4548173349077
880120C-500MG:4548173349114
880120C-BULK:
880120C-25MG:4548173349107
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック