詳細
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840029P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840029P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840029P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H82NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h38-39H,3-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/t38-,39+;/m1./s1
InChI Key
SJRBMGBLPUBGJL-MBAWARMDSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
840029P-VAR:
840029P-BULK:
840029P-500MG:
840029P-25MG:
840029P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック