詳細
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840033P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (840033P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840033P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C34H66NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(36)42-27-30(28-43-46(40,41)44-29-31(35)34(38)39)45-33(37)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h30-31H,3-29,35H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41);/q;+1/p-1/t30-,31+;/m1./s1
InChI Key
QSHQBWBFNCFHLO-MFABWLECSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
840033P-200MG:
840033P-25MG:
840033P-VAR:
840033P-BULK:
840033P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック