Merck
840455P
Avanti
16:0 PG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジヘキサデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′racグリセロール) (ナトリウム塩); DPPG; PG(16:0/16:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H74O10PNa
CAS番号:
分子量:
744.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (840455P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840455P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840455P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840455P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C38H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-37(41)45-33-36(34-47-49(43,44)46-32-35(40)31-39)48-38(42)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35-36,39-40H,3-34H2,1-2H3,(H,43,44);/q;+1/p-1/t35?,36-;/m1./s1
InChI Key
LDWIWSHBGAIIMV-ODZMYOIVSA-M
詳細
ホスホグリセリド(PG)は、グリセロリン脂質とも言われます。脂質二重膜の重要な成分です。グリセロールの三炭素バックボーンと、2つの長鎖脂肪酸があり、グリセロールのC3ヒドロキシル基にエステル化されたグリセロールとリン酸の炭素1と2上のヒドロキシル基にエステル化されています。 すべての細胞の膜に高いレベルで存在し、貯蔵脂肪に低いレベルで存在していることがわかっています。
アプリケーション
16:0 PGは、マトリックス支援レーザー脱離イオン化法(MALDI)- フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴(FTICR)-質量分析計(MS) 分析の内部脂質標準混合液の成分として使用されています。 タンパク質-脂質相互作用の特異性の研究のためのリポソーム浮遊アッセイへの使用にも適しています。
生物化学的/生理学的作用
ホスホグリセリド(PG)/グリセロリン脂質は、細胞シグナリングシステムで重要な役割を果たしています。細胞膜におけるタンパク質のアンカーとしても機能しています。
包装
20 mL透明ガラス製ねじ蓋バイアル(840455Ps-1g)
20 mL透明ガラス製ねじ蓋バイアル(840455Ps-500mg)
5mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(840455P-200mg)
5mL琥珀色ガラス製ねじ蓋バイアル(840455P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
840455P-25MG:
840455P-1G:
840455P-500MG:
840455P-200MG:
840455P-VAR:
840455P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
18:1 Lyso PG 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Avanti
858125P
18:1 Lyso PG
17:0 PG 1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Avanti
830456P
17:0 PG
16:0~18:1 PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840457P
16:0~18:1 PG
16:0 PS Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840037P
16:0 PS
16:0 PA Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
830855P
16:0 PA
NVP-BHG712 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0333
NVP-BHG712
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 227-239 (2017)
Ridwan P Putra et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(50), 16576-16582 (2019-11-26)
Protein-encapsulated nanoclusters (NCs) are emerging as a versatile platform for in-vivo imaging and other biomedical applications due to their ultrasmall size and excitation in the near-infrared region. Encapsulation may however affect protein structure, size, charge, and its interaction with lipid
Lipids
Medical Biochemistry, 99-119 (2017)
Carolina Medina Amado et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(2), 183135-183135 (2019-11-19)
The mechanism of action of the anti-Listeria peptide enterocin CRL35 was studied with biophysical tools by using lipid mixtures that mimicked Gram-positive plasma membranes. Langmuir monolayers and infrared spectroscopy indicated that the peptide readily interacted with phospholipid assembled in monolayers
Changes in lipid distribution in E. coli strains in response to norfloxacin
Schenk ER, et al.
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 50(1), 88-94 (2015)