Merck
850705P
Avanti
16:0 PE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジヘキサデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン; DPPE; PE(16:0/16:0); 110633
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H74NO8P
CAS番号:
分子量:
691.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850705P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850705P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850705P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850705P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/t35-/m1/s1
InChI Key
SLKDGVPOSSLUAI-PGUFJCEWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ホスファチジルエタノールアミンはアミノリン脂質です。真核細胞および原核細胞に存在します。ホスファチジルエタノールアミンは、生体膜中の最も豊富なグリセロリン脂質の1つです。神経組織中にみられます。
アプリケーション
16:0 PEは以下の用途に使用されています:
  • ペルフルオロカーボン(PFC)ナノ粒子の調製に
  • リポソーム浮揚アッセイによる脂質結合に
  • ドーパミン作動性細胞株におけるシナプタミドの代謝の結末の特性評価に
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルエタノールアミンは、純粋な脂質構造を形成します。ホスファチジルエタノールアミンは、オートファジー、細胞分裂およびタンパク質フォールディングに重要な役割を果たしています。ホスファチジルエタノールアミンは、様々なタンパク質修飾物の合成の前駆体として働きます。本化合物は真核細胞における膜流動性を調節します。ホスファチジルエタノールアミンは、グリセロリン脂質クラスの合成の中間体として挙動します。
包装
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(850705P-1 g)
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(850705P-500 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(850705P-200 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(850705P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850705P-200MG:
850705P-500MG:
850705P-25MG:
850705P-1G:
850705P-BULK:
850705P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
An Introduction to Biological Membranes: Composition, Structure and Function (2016)
Anti-JNK2 peptide-siRNA nanostructures improve plaque endothelium and reduce thrombotic risk in atherosclerotic mice
Pan H, et al.
International journal of nanomedicine, 13, 5187-5187 (2018)
The Membranes of Cells (2016)
Metabolic studies of synaptamide in an immortalized dopaminergic cell line
Sonti S, et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 141, 25-33 (2019)
Shilpa Sonti et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 141, 25-33 (2019-02-15)
Synaptamide, the N-acylethanolamine of docosahexaenoic acid (DHA), is structurally similar to the endocannabinoid N-arachidonoylethanolamine, anandamide. It is an endogenous ligand at the orphan G-protein coupled receptor 110 (GPR110; ADGRF1), and induces neuritogenesis and synaptogenesis in hippocampal and cortical neurons, as