Merck
840445P
Avanti
14:0 PG
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-ジテトラデカノイル-sn-グリセロ-3-ホスホ-(1′racグリセロール) (ナトリウム塩); DMPG; PG(14:0/14:0); 110648, ジミリストイルホスファチジルグリセロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H66O10PNa
CAS番号:
分子量:
688.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (840445P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (840445P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840445P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840445P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1
InChI Key
QLNOOKSBAYIHQI-SKZICHJRSA-M
関連するカテゴリー
詳細
ホスホグリセリド(PG)は、グリセロリン脂質とも呼ばれます。PGは膜二重層の重要な構成要素です。PGは、グリセロールの3炭素骨格、グリセロールの炭素1と2のヒドロキシル基にエステル結合した2つの長鎖脂肪酸、およびグリセロールのC3のヒドロキシル基にエステル結合したリン酸から構成されています。PGはすべての細胞の膜に高レベルで、脂肪貯蔵場所では低レベルで見られます。
アプリケーション
14:0 PGは、以下の使用に適しています:
  • 核磁気共鳴(NMR)実験のための脂質バイセルの調製に
  • クロマトグラフィーでホスファチジルグリセロール(PG)を定量するためのリン脂質(PL)標準品として
  • DMPG(l-ジミリストイルホスファチジルグリセロール)リン脂質小胞の調製に
生物化学的/生理学的作用
ホスホグリセリド(PG)/グリセロリン脂質は、細胞シグナル伝達系において重要な役割を果たします。PGは、細胞膜のタンパク質に対するアンカーとしても機能します。
包装
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(840445P-500 mg)
20 mL透明ガラス製スクリューキャップバイアル(840455P-1 g)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(840445P-200 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(840445P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
840445P-25MG:
840445P-500MG:
840445P-1G:
840445P-VAR:
840445P-BULK:
840445P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lipids
Medical Biochemistry, 10, 99- 119 (2017)
Lipid binding by disordered proteins
Perez Y, et al.
Protocol Exchange, 10 (2013)
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 10 (2016)
Membrane Structure and Dynamics
Cell Biology, 10, 227- 239 (2017)
In vitro Membrane Interaction and Liposome Fusion Assays Using Recombinant Hepatitis C Virus Envelope Protein E2
Yelamos B, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 10 (2018)
資料
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn