詳細
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 200 mg (840435P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840435P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C30H59O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-29(33)37-25-28(26-39-41(35,36)38-24-27(32)23-31)40-30(34)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27-28,31-32H,3-26H2,1-2H3,(H,35,36);/q;+1/p-1/t27?,28-;/m1./s1
InChI Key
CIRSYGHBBDDURM-AMRYRHMLSA-M
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- in the preparation of liposomes for PagP folding assays
- as a component in pyrene labeleld liposomes
- to construct liposome/lipid vesicle
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
840435P-200MG:
840435P-BULK:
840435P-VAR:
840435P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn