Merck
850457P
Avanti
16:0~18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ヘキサデカノイル2--(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; POPC; PC(16:0/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H82NO8P
CAS番号:
分子量:
760.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850457P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850457P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850457P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850457P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
InChI Key
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
関連するカテゴリー
詳細
POPCは、一般に生物物理学的実験用モデル脂質の1つと考えられています。脂肪酸組成、すなわちsn-1位の飽和鎖とsn-2位の不飽和鎖は、哺乳動物のリン脂質組成物を模倣します。卵PCの主成分は1-パルミトイル-2-オレオイルPCであるため、POPCはEPCの優れた合成代替品です。
アプリケーション
16:0-18:1 PCは、ムラミルトリペプチドカプセル化のためのリポソームの調製に使用されています。また、膜足場タンパク質1ナノディスクの調製にも使用されています。16:0-18:1 PCは、円盤状の再構成された高密度リポタンパク質の合成に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
1-パルミトイル-2-オレオイル-グリセロ-3-ホスホコリン(POPC)あるいは16:0-18:1 PCは、肺表面活性剤として重要な役割を果たして、表面張力を低減します。天然の細胞膜を模擬するPOPCは、不飽和脂質の酸化の研究に使用できます。オゾンと相互作用すると、オレオイル鎖のC-C部分で酸化分解が生じます。
包装
5 mL透明ガラス密閉アンプル (850457P-200 mg)
5 mL透明ガラス密閉アンプル (850457P-25 mg)
5 mL透明ガラス密閉アンプル (850457P-500 mg)
ネジ蓋付き60 mLアンバー広口ガラスボトル(850457P-1 g)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850457P-200MG:
850457P-25MG:
850457P-500MG:
850457P-BULK:
850457P-1G:
850457P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
16:0 PC(DPPC) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850355P
16:0 PC(DPPC)
16:0-18:1 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850757C
16:0-18:1 PE
14:0 PC (DMPC) 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Avanti
850345P
14:0 PC (DMPC)
16:0~18:1 PG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840457C
16:0~18:1 PG
16:0-18:1 PA powder
Avanti
840857P
16:0-18:1 PA
18:1-16:0 PC 1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Avanti
850475C
18:1-16:0 PC
16:0-18:0 PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850456P
16:0-18:0 PC
18:1 PS (DOPS) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840035P
18:1 PS (DOPS)
18:1 PEG5000 PE Avanti Research™ - A Croda Brand 880230P, powder
Avanti
880230P
18:1 PEG5000 PE
Fluorophore Labeling, Nanodisc Reconstitution and Single-molecule Observation of a G Protein-coupled Receptor
Lamichhane R, et al.
Bio-protocol, 7(12) (2017)
Tripta Bhatia et al.
ACS nano, 12(5), 4478-4485 (2018-04-17)
Giant unilamellar vesicles (GUVs) provide a direct connection between the nano- and the microregime. On the one hand, these vesicles represent biomimetic compartments with linear dimensions of many micrometers. On the other hand, the vesicle walls are provided by single
Oxidative degradation of the monolayer of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) in low-level ozone
Qiao L, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 119(44), 14188-14199 (2015)
Modified apolipoprotein (apo) AI by artificial sweetener causes severe premature cellular senescence and atherosclerosis with impairment of functional and structural properties of apoA-I in lipid-free and lipid-bound state
Jang W, et al.
Molecules and Cells, 31(5), 461-470 (2011)
Macrophages inhibit human osteosarcoma cell growth after activation with the bacterial cell wall derivative liposomal muramyl tripeptide in combination with interferon-gamma
Pahl JHW, et al.
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 33(1), 27-27 (2014)