アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (850456P-1g)
pkg of 1 × 25 mg (850456P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850456P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3/t40-/m1/s1
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
850456P-1G:
850456P-BULK:
850456P-500MG:
850456P-VAR:
850456P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック