Merck
850467P
Avanti
18:0-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-オクタデカノイル2--(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホコリン; SOPC; PC(18:0/18:1(9Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H86NO8P
CAS番号:
分子量:
788.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (850467P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850467P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3/b23-21-/t42-/m1/s1
InChI Key
ATHVAWFAEPLPPQ-VRDBWYNSSA-N
関連するカテゴリー
詳細
18:0-18:1 PCまたは1-ステアロイル,2-オレオイルホスファチジルコリン(SOPC)は、自然に生じるホスファチジルコリン(PC)のサブクラスに属しています。動物の膜では最もよく見られるリン脂質です。SOPCには、1つの飽和sn-1鎖と1つのモノ不飽和sn-2鎖が含まれています。
アプリケーション
18:0-18:1 PCまたは1-ステアロイル,2-オレオイルホスファチジルコリンは、電気形成手法による脂質小胞の調製に使用されています。高圧光学法による順圧相転移の研究に適しています。
生物化学的/生理学的作用
18:0-18:1 PCまたは1-ステアロイル,2-オレオイルホスファチジルコリン(SOPC)は、さまざまな支持脂質二重層の構築を促進します。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(850467P-200 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(850467P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
850467P-BULK:
850467P-25MG:
850467P-VAR:
850467P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tethered and polymer supported bilayer lipid membranes: Structure and function
Andersson J and Koper I
Membranes, 6(2), 30-30 (2016)
Compact and tunable size-based dielectrophoretic flow fractionation
Chuang HS, et al.
Journal of Micromechanics and Microengineering, 24(12), 125016-125016 (2014)
Effect of salicylate on the elasticity, bending stiffness, and strength of SOPC membranes
Zhou Y and Raphael RM
Biophysical Journal, 89(3), 1789-1801 (2005)
Barotropic phase transitions of dioleoylphosphatidylcholine and stearoyl-oleoylphosphatidylcholine bilayer membranes
Kaneshina S, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1374(1-2), 1-8 (1998)
The effect of side-chain analogues of cholesterol on the thermotropic phase behavior of 1-stearoyl-2-oleoylphosphatidylcholine bilayers: a differential scanning calorimetric study
Vilcheze C, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1279(2), 235-242 (1996)