詳細
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
アッセイ
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (846725P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (846725P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (846725P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H46NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h9-10,22,25H,2-8,11-21,24H2,1H3,(H,27,28)/b10-9-/t22-/m1/s1
InChI Key
PYVRVRFVLRNJLY-MZMPXXGTSA-N
Jan Code
846725P-25MG:
846725P-VAR:
846725P-BULK:
846725P-1G:
846725P-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック