詳細
1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 g (855675P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (855675P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855675P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (855675P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChI Key
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
アプリケーション
- マイクロバブルによる薬物送達: 薬物送達システム用のマイクロバブル技術の開発における 16:0 Lyso PC の役割は、医薬品製剤におけるその可能性を強調し、特に癌治療における標的療法アプリケーションの効率を高めます(Aron et al., 2019)。
- 神経膠腫に対する光線力学療法: 光活性化治療のためのバイオハイブリッドシステムにおける 16:0 Lyso PC に関する研究は、医療、特に光線力学療法による神経膠腫などの困難な症状の治療への応用を示し、臨床結果の向上におけるその可能性を強調しています(Inglut et al., 2019)。
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
855675P-200MG:
855675P-VAR:
855675P-25MG:
855675P-500MG:
855675P-1G:
855675P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn