アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (855675C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (855675C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 855675C
濃度
10 mg/mL (855675C-25mg)
25 mg/mL (855675C-200mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChI Key
ASWBNKHCZGQVJV-HSZRJFAPSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
855675C-BULK:
855675C-200MG:4548174018378
855675C-25MG:4548174018385
855675C-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn