由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
powder
色
white
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H55NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h25,28H,5-24H2,1-4H3,(H,30,31)
InChI Key
ARQYPVZFUYHQFR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
<li><strong>植物由来のフェノール類は、構造的に特徴づけられたタンパク質および脂質の酸化的修飾の自然増加を抑制: </strong> 細胞膜における酸化的修飾の防止における 1-ステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリンの役割を実証しています。これは、薬物送達システムおよび細胞シグナル伝達研究に関連しています(Soler-Cantero et al., 2012)。</li>
</ul>
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2131-25MG:
L2131-100MG:
L2131-VAR:
L2131-5MG:
L2131-50MG:
L2131-BULK:
試験成績書(COA)