アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (845875C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (845875C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (845875C-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 845875C
濃度
10 mg/mL (845875C-25mg)
25 mg/mL (845875C-200mg)
25 mg/mL (845875C-500mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)32-23-25(28)24-34-35(30,31)33-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
InChI Key
YAMUFBLWGFFICM-PTGWMXDISA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
845875C-500MG:4548174018071
845875C-200MG:4548174018064
845875C-25MG:4548174018057
845875C-BULK:
845875C-VAR:
試験成績書(COA)