Merck
855674P
Avanti
2-16:0 Lyso PC
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-hydroxy-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H50NO7P
CAS番号:
分子量:
495.63
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO)=O
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855674P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
855674P-1MG:
855674P-VAR:
試験成績書(COA)