アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (855773C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL in chloroform (855773C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855773C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855773C-5MG)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
InChI Key
SULIDBRAXVDKBU-PTGWMXDISA-N
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
855773C-VAR:
855773C-1MG:4548173359311
855773C-10MG:4548173359304
855773C-5MG:4548173359328
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)