詳細
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine
アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 200 mg (855676P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855676P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
InChI Key
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
アプリケーション
- 虚血性心疾患および虚血性心筋症患者の血清脂質プロファイリングの乱れ。: この研究では、虚血性疾患患者の血清脂質プロファイルの変化を調べ、これらの疾患の病理における 17:0 Lyso PC などの特定の脂質分子の役割を明らかにする可能性があります(Yang et al., 2020)。
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
855676P-25MG:
855676P-VAR:
855676P-200MG:
855676P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック