アッセイ
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (855676C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (855676C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 855676C
濃度
10 mg/mL (855676C-25mg)
25 mg/mL (855676C-200mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OC[C@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(28)31-22-24(27)23-33-34(29,30)32-21-20-26(2,3)4/h24,27H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
InChI Key
SRRQPVVYXBTRQK-XMMPIXPASA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
855676C-BULK:
855676C-25MG:
855676C-200MG:
855676C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)