Merck
857127P
Avanti
17:0リゾPA
1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
別名:
ヘプタデカノイルリゾホスファチジン酸; 1-ヘプタデカノイル-sn-グリセロ-3-リン酸塩 (ナトリウム塩); PA(17:0/0:0); 17:0 LPA; 110679
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H40O7PNa
CAS番号:
分子量:
446.49
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (857127P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857127P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
生理活性リン脂質であるリゾホスファチジン酸(1-または2-アシル-リゾホスファチジン酸/LPA)は、血漿中に低レベルで見られます(約100 nM)。通常、細胞膜のリン脂質の合成中に生成されます。活性化血小板、上皮細胞、白血球、神経細胞、および腫瘍細胞などさまざまな細胞より産生されます。
アプリケーション
17:0 Lyso PAは、以下の内部標準として使用するのに適しています:
  • 質量分析法によるマウス腹腔内マクロファージのリゾホスファチジン酸分子種の測定に
  • タンデム質量分析(LC-MS/MS)を備えた液体クロマトグラフィーによる、哺乳類細胞内で発現された拡張シナプトタグミン2(E-SYT2)から放出された脂質種の定量に
  • 脳ホモジネートから脂質を抽出するために
  • マウス胃液中のリゾホスファチジン酸の定量を目的に胃洗浄液から脂質を抽出するために
生物化学的/生理学的作用
リゾホスファチジン酸(1-または2-アシル-リゾホスファチジン酸/LPA)は、Gタンパク質共役受容体(GPCR)を介して細胞の運動、増殖、浸潤、生存および増殖因子の産生を調節します。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(857127P-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
857127P-BULK:
857127P-25MG:
857127P-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comprehensive phospholipid and sphingomyelin profiling of different brain regions in mouse model of anxiety disorder using online two-dimensional (HILIC/RP)-LC/MS method
Berkecz R, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 149, 308- 317 (2018)
Lysophosphatidic acid triggers apoptosis in HeLa cells through the upregulation of tumor necrosis factor receptor superfamily member 21
Dong Y, et al.
Mediators of Inflammation, 2017 (2017)
Polarization of macrophages toward M2 phenotype is favored by reduction in iPLA2\beta (group VIA phospholipase A2)
Ashley JW, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(44), 23268- 23281 (2016)
Lysophosphatidic acid in medicinal herbs enhances prostaglandin E2 and protects against indomethacin-induced gastric cell damage in vivo and in vitro
Afroz S, et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 135, 36- 44 (2018)
Structure of a lipid-bound extended synaptotagmin indicates a role in lipid transfer
Schauder CM, et al.
Nature, 510(7506), 552-552 (2014)