Merck
857130C
Avanti
18:1リゾPA
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
別名:
オレオイルリゾホスファチジン酸; 1-(9Z-オクタデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスフェート (ナトリウム塩); PA(18:1(9Z)/0:0); 18:1 LPA; o-LPA; 110681
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H40O7PNa
CAS番号:
分子量:
458.50
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (857130C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (857130C-200mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857130C
濃度
10 mg/mL (857130C-25mg)
25 mg/mL (857130C-200mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H41O7P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(23)27-18-20(22)19-28-29(24,25)26;/h9-10,20,22H,2-8,11-19H2,1H3,(H2,24,25,26);/q;+1/p-1/b10-9-;/t20-;/m1./s1
InChI Key
XGRLSUFHELJJAB-JGSYTFBMSA-M
関連するカテゴリー
詳細
LPAに対する生物学的反応: 細胞増殖、分化の抑制(神経芽細胞腫細胞、筋芽細胞)、血小板凝集、平滑筋収縮、神経伝達物質の放出、ストレスファイバー形成/細胞円形化/神経突起退縮、細胞表面へのフィブロネクチンの結合、腫瘍細胞の浸潤、走化性(キイロタマホコリカビ)、Cl-を介した脱分極(線維芽細胞)、コネキシン43の細胞間コミュニケーションの阻害、タイトジャンクションにおける透過性増加(脳血管内皮細胞)注: LPAの生理活性には、膜脂質に関連してみられる長鎖(C16~C18)のアシル炭素が求められます。ただし、ある1種のアシル炭素鎖に対する最適条件は他の場合でも共通ではありません。鎖長が短くなると、生理活性が低くなります。血清中でLPAを含有する脂肪酸としては、オレオイル酸やパルミチン酸が主なものになります。
生理活性リン脂質であるリゾホスファチジン酸(1-または2-アシル-リゾホスファチジン酸/LPA)は、血漿中に低レベルで見られます(約100 nM)。通常、細胞膜のリン脂質の合成中に生成されます。活性化血小板、上皮細胞、白血球、神経細胞、および腫瘍細胞などさまざまな細胞より産生されます。
アプリケーション
18:1リゾPAは次の用途に適しています:
  • リポソームの調製
  • HeLa細胞におけるアポトーシス作用の研究
  • クロマトグラフィによる中性および酸性pHでのLPAの抽出回収測定
  • in vitroウシ卵子卵丘細胞複合体の成熟における卵母細胞成熟培地のLPAアゴニストサプリメントとしての利用
生物化学的/生理学的作用
リゾホスファチジン酸(1-または2-アシル-リゾホスファチジン酸/LPA)は、Gタンパク質共役受容体(GPCR)を介して細胞の運動、増殖、浸潤、生存および増殖因子の産生を調節します。1-オレオイルリゾホスファチジン酸は、スイス3T3細胞の多くの基質のチロシンリン酸化を促進します。また、血小板の細胞下画分からカルシウムを放出する場合にも作用します。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(880130P-200mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(880130P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857130C-200MG:
857130C-BULK:
857130C-25MG:
857130C-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
17:0リゾPA 1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Avanti
857127P
17:0リゾPA
C16 LPA 1-O-hexadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
Avanti
857223P
C16 LPA
18:1リゾPI 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Avanti
850100P
18:1リゾPI
18:1 リゾPC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
845875P
18:1 リゾPC
The effect of lysophosphatidic acid during in vitro maturation of bovine cumulus- oocyte complexes: cumulus expansion, glucose metabolism and expression of genes involved in the ovulatory cascade, oocyte and blastocyst competence
Boruszewska D, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 13(1), 44-44 (2015)
Lysophosphatidic acids. Influence on platelet aggregation and intracellular calcium flux.
Gerrard JM, et al.
The American Journal of Pathology, 96(2), 423-423 (1979)
Lysophosphatidic acid stimulates tyrosine phosphorylation of focal adhesion kinase, paxillin, and p130. Signaling pathways and cross-talk with platelet-derived growth factor.
SeufferleinT and Rozengurt E
Test, 269(12), 9345- 9351 (1994)
Lysophosphatidic acid triggers apoptosis in HeLa cells through the upregulation of tumor necrosis factor receptor superfamily member 21
Dong Y, et al.
Mediators of Inflammation, 2017 (2017)
Yunzhou Dong et al.
Mediators of inflammation, 2017, 2754756-2754756 (2017-03-30)
Lysophosphatidic acid (LPA), a naturally occurring bioactive phospholipid, activates G protein-coupled receptors (GPCRs), leading to regulation of diverse cellular events including cell survival and apoptosis. Despite extensive studies of the signaling pathways that mediate LPA-regulated cell growth and survival, the