Merck
870746P
Avanti
16:0(d4) Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
Palmitoyl (11,11,12,12-d4) coenzyme A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H71D4N10O17P3S
CAS番号:
分子量:
1061.06
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (870746P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
deuterated lipids
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCC([2H])(C(CCCC)([2H])[2H])[2H])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI Key
VJXJWGKNGIGUQX-GJVVMUCVSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Palmitoyl (11,11,12,12-d4) coenzyme A (16:0(d4) Coenzyme A) is a deuterated derivative of 16:0 Coenzyme A.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870746P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870746P-BULK:
870746P-VAR:
870746P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)