Merck
857223P
Avanti
C16 LPA
1-O-hexadecyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), powder
別名:
1-hexadecyl-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt); vPA(16:0e/0:0); 110683
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H44NO6P
CAS番号:
分子量:
413.53
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (857223P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857223P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC.[NH4+]
InChI
1S/C19H41O6P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-24-17-19(20)18-25-26(21,22)23;/h19-20H,2-18H2,1H3,(H2,21,22,23);1H3/t19-;/m1./s1
関連するカテゴリー
詳細
Lysophosphatidic acid (LPA) is a lysophospholipid (LPL), that is made up of glycerol 3-phosphate (G3P), fatty acids, and phosphates. It is mainly produced in plants.
生物化学的/生理学的作用
Lysophosphatidic acid (LPA) participates in the synthesis of phosphatidic acid (PA).
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857223P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
857223P-VAR:
857223P-1MG:
857223P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bioactive lipids in gintonin-enriched fraction from ginseng
Cho HJ, et al.
Journal of ginseng research (2017)
Jesica R Williams et al.
The Journal of biological chemistry, 284(25), 17304-17319 (2009-04-16)
Lysophosphatidic acid (LPA) is a ligand for LPA(1-3) of the endothelial differentiation gene family G-protein-coupled receptors, and LPA(4-8) is related to the purinergic family G-protein-coupled receptor. Because the structure-activity relationship (SAR) of GPR92/LPA(5) is limited and whether LPA is its