安全性情報
330707
Avanti
SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard, Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard for Human plasma lipids(ヒト血漿脂質用の単一バイアルに調製されたリピドミック分析標準)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (330707-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (330707-1EA)
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
お客様の研究施設でひときわ輝く、Lipidomics の世界に飛び込みましょう。是非、この使いやすい重水素ラベル脂質の混合物をご使用ください。SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard は、ヒト血漿に対する比率で主要な脂質クラスのすべてを含むので、1 つの簡単な内標準溶液をあらゆるサンプルに加えることができます。この内標準混合物は、Kim Ekroos(Zora Biosciences)と共同で開発されました。
アプリケーション
SPLASH LIPIDOMIX質量分析標準品は、下記の用途で使用されています:
  • マウスおよびヒト試料を用いた非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)のシグネチャー分析で用いる内部標準として
  • 超高速液体クロマトグラフィー四重極飛行時間型質量分析法(UPLC-q-Tof MS)を用いた十二指腸、肝臓および脂肪組織由来のリン脂質の定量における内部標準として
  • 液体クロマトグラフィー‐質量分析法(LC-MS)による脂質分析前のヒト細胞株での使用
特徴および利点
  • 時間節約:事前混合の内標準物質。
  • 金銭節約:バイアル 1 本で 100 血漿サンプルに十分対応。
  • 定量的リピドーム分析に提供される正確な濃度。
  • 複数の MS アプローチに適用可能。
  • 血漿分析用に最適化された各脂質クラスの濃度。
包装
2 mL アンバーガラス密封アンプル(330707-1EA)
構成
SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard は、1 mL のメタノール溶液として提供され、以下のコンポーネントから構成されます:
混合液コンポーネント標的濃度(μg/mL)
  • 15:0-18:1(d7) PC160
  • 15:0-18:1(d7) PE5
  • 15:0-18:1(d7) PS5
  • 15:0-18:1(d7) PG30
  • 15:0-18:1(d7) PI10
  • 15:0-18:1(d7) PA7
  • 18:1(d7) LPC25
  • 18:1(d7) LPE5
  • 18:1(d7) コレステロールエステル350
  • 18:1(d7) MG2
  • 15:0-18:1(d7) DG10
  • 15:0-18:1(d7)-15:0 TG55
  • 18:1(d9) SM30
  • コレステロール (d7)100
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 160μg/mLSDS
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLSDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLSDS
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 30μg/mLSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 10μg/mLSDS
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 7μg/mLSDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 5μg/mLSDS
  • 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research - A Croda Brand 791645C 350μg/mLSDS
  • 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research - A Croda Brand 791646C 2μg/mLSDS
  • 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research - A Croda Brand 791647C 10μg/mLSDS
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 791648C 55μg/mLSDS
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research - A Croda Brand 30μg/mLSDS
  • 700041Pcholesterol-d7, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
すべて表示 (14)
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330707-1EA:4548174017012
330707-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
15:0-18:1-d7-PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791638C
15:0-18:1-d7-PE
OxysterolSPLASH™ Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
330700W
OxysterolSPLASH
Cardiolipin Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
LM6003
Cardiolipin Mix I
Cer/Sph混合物II Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
LM6005
Cer/Sph混合物II
d5-DG ISTD Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6001
Avanti
LM6001
d5-DG ISTD Mix I
M A López-Bascón et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(2), 489-498 (2019-11-25)
Polar lipids, especially glycerophospholipids, constitute the main components of cell membranes and are precursors of signaling molecules in many cellular and physiological processes. For this reason, the development of methods with high capability for detection of polar lipids in biological
Metabolomics Profile and Targeted Lipidomics in Multiple Tissues Associated with Feed Efficiency in Beef Steers
Artegoitia VM, et al.
ACS Omega, 4(2), 3973-3982 (2019)
Tomoki Naito et al.
eLife, 8 (2019-11-15)
Cholesterol is a major structural component of the plasma membrane (PM). The majority of PM cholesterol forms complexes with other PM lipids, making it inaccessible for intracellular transport. Transition of PM cholesterol between accessible and inaccessible pools maintains cellular homeostasis
Mike Lange et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(15), 3573-3584 (2020-04-03)
Lipidomics analysis for large-scale studies aiming at the identification and quantification of natural lipidomes is often performed using LC-MS-based data acquisition. However, the choice of suitable LC-MS method for accurate lipid quantification remains a matter of debate. Here, we performed
Isha H Jain et al.
Cell, 181(3), 716-727 (2020-04-08)
Human cells are able to sense and adapt to variations in oxygen levels. Historically, much research in this field has focused on hypoxia-inducible factor (HIF) signaling and reactive oxygen species (ROS). Here, we perform genome-wide CRISPR growth screens at 21%