安全性情報
LM6001
Avanti
d5-DG ISTD Mix I
Avanti Research - A Croda Brand LM6001
別名:
d5-DG ISTD Mix I, d5-DG Internal Standard Mixture I, ttoluene:methanol (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
形状
solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM6001-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand LM6001
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
d5-DG ISTD Mix I has been used as a lipid internal standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry to study the lipid dysregulation in behavioral variant frontotemporal dementia (bvFTD) and as a quantitative lipid standard to monitor different lipid extract concentrations.
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM6001-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LM6001-1EA:4548174019238
LM6001-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lipidomics Analysis of Behavioral Variant Frontotemporal Dementia: A Scope for Biomarker Development
Kim WS, et al.
Frontiers in Neurology, 9, 104-104 (2018)
A comprehensive method for lipid profiling by liquid chromatography-ion cyclotron resonance mass spectrometry
Fauland A, et al.
Journal of Lipid Research, 52(12), 2314-2322 (2011)