安全性情報
LM6000
Avanti
d5-TG ISTD Mix I
Avanti Research - A Croda Brand LM6000
別名:
d5-DG ISTD Mix I, d5-TG Internal Standard Mixture I, toluene:methanol (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
フォーム
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM6000-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand LM6000
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
d5-TG ISTD Mix I or d5-Triacylglyceride Internal Standard Mixture I has been used as a lipid standard mixture to identify lipids in human serum by tandem mass spectroscopy (MS/MS).
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM6000-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.3 °F
引火点(℃)
6.85 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LM6000-VAR:
LM6000-1EA:4548174018941
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ngoc Vu et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 411(23), 5937-5949 (2019-07-08)
Dysregulated lipid species are linked to various disease pathologies and implicated as potential biomarkers for type 1 diabetes (T1D). However, it is challenging to comprehensively profile the blood specimen lipidome with full structural details of every lipid molecule. The commonly
Milka Doktorova et al.
Nature protocols, 13(9), 2086-2101 (2018-09-08)
Freely suspended liposomes are widely used as model membranes for studying lipid-lipid and protein-lipid interactions. Liposomes prepared by conventional methods have chemically identical bilayer leaflets. By contrast, living cells actively maintain different lipid compositions in the two leaflets of the