安全性情報
330712X
Avanti
LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
LIPIDOMIX Mass Spec Standard, solution (1:1 dichloromethane:methanol)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
形状
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
包装
ampule of 1 × 1 mL (330712X-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
2 mL amber glass sealed ampule
構成
The Ceramide LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of (1:1) dichloromethane:methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • C16 Ceramide (d18:1/16:0)30
  • C18 Ceramide (d18:1/18:0)15
  • C24 Ceramide (d18:1/24:0)75
  • C24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z))37.5
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 860516PC16 Ceramide (d18:1/16:0), Avanti Research - A Croda Brand 16.1μg/mLSDS
  • 860518PC18 Ceramide (d18:1/18:0), Avanti Research - A Croda Brand 8.5μg/mLSDS
  • 860524PC24 Ceramide (d18:1/24:0), Avanti Research - A Croda Brand 48.8μg/mLSDS
  • 860525PC24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z)), Avanti Research - A Croda Brand 24.3μg/mLSDS
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330712X-1EA:4548173355610