Merck
860525P
Avanti
C24:1セラミド (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-ネルボノイル-D-エリトロ-スフィンゴシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H81NO3
CAS番号:
分子量:
648.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860525P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860525P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860525P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860525P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C42H81NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(46)43-40(39-44)41(45)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,40-41,44-45H,3-16,19-34,36,38-39H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,37-35+/t40-,41+/m0/s1
InChI Key
VJSBNBBOSZJDKB-KPEYJIHVSA-N
関連するカテゴリー
詳細
セラミドは、C14~C24の飽和およびモノ不飽和脂肪酸のアシル鎖を有するスフィンゴ脂質で構成されています。それらはほとんどの哺乳動物の組織に存在します。
アプリケーション
C24:1セラミド(d18:1/24:1(15Z))は、液体クロマトグラフィー質量分析計の内部標準として使用されています。高速液体クロマトグラフィー/タンデム質量分析の標準品としての使用にも適しています。
生物化学的/生理学的作用
セラミド(d18:1/24:1[15Z])のレベルは、原発性開放隅角緑内障(POAG)で上昇します。これは、ヒトの動脈組織および血漿の主要な心臓および脳血管事象(MACE)のバイオマーカーです。一般に、セラミドはスフィンゴミエリン経路の重要な二次メッセンジャーであり、代謝性疾患の病態生理を調節します。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860525P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860525P-25 mg)
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860525P-50 mg)
5mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860525P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860525P-BULK:
860525P-10MG:
860525P-5MG:
860525P-VAR:
860525P-50MG:
860525P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Plasma ceramides as prognostic biomarkers and their arterial and myocardial tissue correlates in acute myocardial infarction
de Carvalho LP, et al.
JACC. Basic to translational science, 3(2), 163-175 (2018)
Atypical surface behavior of ceramides with nonhydroxy and 2-hydroxy very long-chain (C28-C32) PUFAs
Penalva DA, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1838(3), 731-738 (2014)
Human trabecular meshwork sphingolipid and ceramide profiles and potential latent fungal commensalism
Aljohani AJ, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 55(6), 3413-3422 (2014)
Hypothalamic AMPK-ER stress-JNK1 axis mediates the central actions of thyroid hormones on energy balance
Martinez-Sanchez N, et al.
Cell Metabolism, 26(1), 212-229 (2017)
Increased ceramide content and NFkappaB signaling may contribute to the attenuation of anabolic signaling after resistance exercise in aged males
Rivas DA, et al.
Journal of Applied Physiology, 113(11), 1727-1736 (2012)