Merck
860900C
Avanti
14:0-16:1-14:0 D5 TG
Avanti Research - A Croda Brand 860900C
別名:
1,3(d5)-ditetradecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H83D5O6
CAS番号:
分子量:
754.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.12
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (860900C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860900C
濃度
1 mg/mL (860900C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
詳細
14:0-16:1-14:0 D5 TG, also known as 1,3(d5)-ditetradecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycerol, belongs to the class of prostaglandin deuterated isotopes.
アプリケーション
14:0-16:1-14:0 D5 TG or 1,3(d5)-ditetradecanoyl-2-(9Z-hexadecenoyl)-glycerol has been used as an internal standard in mass spectrometry analysis of triacylglycerides. It has also been used as an internal standard in the extraction protocol to separate neutral lipids from polar lipids.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860900C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860900C-BULK:
860900C-VAR:
860900C-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Weiqin Chen et al.
PloS one, 8(12), e82526-e82526 (2013-12-21)
Mutations in BSCL2 underlie human congenital generalized lipodystrophy type 2 disease. We previously reported that Bscl2 (-/-) mice develop lipodystrophy of white adipose tissue (WAT) due to unbridled lipolysis. The residual epididymal WAT (EWAT) displays a browning phenotype with much
Methods in Enzymology. Methods of adipose tissue biology, part B. Preface.
Ormond A MacDougald
Methods in enzymology, 538, xv-xv (2014-02-18)
Jeff D Moore et al.
Methods in enzymology, 432, 351-367 (2007-10-24)
Qualification, preparation, and use of lipid compounds as analytical reference standards are daunting endeavors. The sheer vastness of the number of lipid compounds present in biological samples make it impossible to directly standardize each entity. Available lipid compounds chosen for