安全性情報
791639C
Avanti
15:0-18:1-d7-PS
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ペンタデカノイル-2-オレオイル(d7)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(ナトリウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H66 D7 NNaO10 P
CAS番号:
分子量:
777.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (791639C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (791639C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
1-ペンタデカノイル-2-オレオイル(d7)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(ナトリウム塩)は重水素化リン脂質です。ペンタデカン酸とオレイン酸に結合したホスファチジルセリンでできています。オレイン酸は重水素イオンを有しています。ホスファチジルセリンは細胞内膜の成分であり、代謝活性部位に存在します。髄鞘に豊富に存在する酸性リン脂質です。
また、この重水素標識脂質は複数の脂質標準物質による1つの製剤で入手可能です。SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standardは、ヒト血漿に比例する比率で主要な脂質クラスのすべてを含んでいるため、1つの簡単な内部標準溶液をあらゆるサンプルに加えることができます。
アプリケーション
15:0-18:1-d7-PS[別名:1-ペンタデカノイル-2-オレオイル(d7)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(ナトリウム塩)]は以下の用途に用いられています。
  • 生体試料から脂質を単離する際の抽出溶媒の成分として
  • 細胞ライセートに添加する内部標準物質として、フーリエ変換質量分析(FTMS)による脂質分子種定量に
  • 肝臓ホモジネートに添加する内部標準物質として、ショットガンエレクトロスプレーイオン化タンデム質量分析(ESI-MS)による脂質定量に
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルセリン(PS)は多くの制御機能を調整する、酵素、チャネル、および各種受容体の調節因子です。PSの補充は運動誘発性ストレスを軽減します。PSは神経伝達に必須であり、神経細胞の変性を防ぎ、認知機能をサポートします。
包装
2 mL琥珀色ガラス密封アンプル(791639C-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791639C-VAR:
791639C-1MG:4548173353128
791639C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael A Starks et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 5, 11-11 (2008-07-30)
Previous research has indicated that phosphatidylserine (PS) supplementation has the potential to attenuate the serum cortisol response to acute exercise stress. Equivocal findings suggest that this effect might be dose dependent. This study aimed to examine the influence of short-term
Impact of plant polyphenols on triacylglycerols and phos-pholipids in rat liver fed with high fat diet
Ma HF, et al.
OIL CROP SCIENCE, 4, 251-264 (2017)
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in
Chuchu Wang et al.
Nature communications, 11(1), 1531-1531 (2020-03-27)
Vesicle associated membrane protein 2 (VAMP2/synaptobrevin2), a core SNARE protein residing on synaptic vesicles (SVs), forms helix bundles with syntaxin-1 and SNAP25 for the SNARE assembly. Prior to the SNARE assembly, the structure of VAMP2 is unclear. Here, by using
Michael J Glade et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 31(6), 781-786 (2015-05-03)
The aim of this study was to assess the roles and importance of phosphatidylserine (PS), an endogenous phospholipid and dietary nutrient, in human brain biochemistry, physiology, and function. A scientific literature search was conducted on MEDLINE for relevant articles regarding