安全性情報
791638C
Avanti
15:0-18:1-d7-PE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ペンタデカノイル-2-オレオイル(d7)-sn-グリセロ-3-ホスホエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H67D7NO8P
CAS番号:
分子量:
711.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141825
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (791638C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (791638C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
15:0-18:1-d7-PE(1-ペンタデカノイル-2-オレオイル(d7)-sn-グリセロ-3-ホスホエアタノールアミン)は重水素化リン脂質です。この脂質は、ペンタデカン酸とオレイン酸に結合したホスファチジルエタノールアミンでできています。オレイン酸は重水素イオンを有しています。ホスファチジルエタノールアミンは膜リン脂質であり、他のグリセロリン脂質の合成中間体として働きます。
この重水素標識脂質は、複数の脂質標準品の処方にも利用できます。SPLASH LIPIDOMIX Standard は、ヒト血漿に対する比率で主要な脂質クラスのすべてを含むので、1つの簡単な内部標準溶液をあらゆるサンプルに加えることができます。
アプリケーション
15:0-18:1-d7-PE(1-ペンタデカノイル-2-オレオイル(d7)-sn-グリセロ-3-ホスホエアタノールアミン)は以下の用途に用いられています:
  • 生体試料から脂質を単離する際の抽出溶媒の成分として
  • 液体クロマトグラフィー・タンデム質量分析(LC-MS/MS)用の血清試料に添加する内部標準として
  • 血漿試料に添加する内部標準として、フーリエ変換質量分析(FTMS)による分析に
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルエタノールアミン(PE)はタンパク質の折り畳み、タンパク質修飾、オートファジー、および細胞分裂を調節します。PEはグリコシルホスファチジルイノシトールアンカータンパク質(GPI-AP)合成の基質として働きます。パーキンソン病ではPE低値が見られる場合があり、PE低値がタンパク質の成熟を阻害する可能性もあります。
包装
2 mL アンバーガラス密封アンプル(791638C-1 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791638C-VAR:
791638C-1MG:4548173353111
791638C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sandra F Gallego et al.
Biomolecules, 9(1) (2018-12-29)
Total fatty acid analysis is a routine method in many areas, including lipotyping of individuals in personalized medicine, analysis of foodstuffs, and optimization of oil production in biotechnology. This analysis is commonly done by converting fatty acyl (FA) chains of
Michael S Gardner et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1118-1119, 137-147 (2019-04-30)
Progress toward better diagnosis and treatment of lipid metabolism-related diseases requires high throughput approaches for multiplexed quantitative analysis of structurally diverse lipids, including phospholipids (PLs). This work demonstrates a simplified "one-pot" phospholipid extraction protocol, as an alternative to conventional liquid-liquid
Bjoern Titz et al.
Computational and structural biotechnology journal, 18, 1056-1073 (2020-05-19)
Cigarette smoke (CS) causes adverse health effects and, for smoker who do not quit, modified risk tobacco products (MRTPs) can be an alternative to reduce the risk of developing smoking-related diseases. Standard toxicological endpoints can lack sensitivity, with systems toxicology
Chuchu Wang et al.
Nature communications, 11(1), 1531-1531 (2020-03-27)
Vesicle associated membrane protein 2 (VAMP2/synaptobrevin2), a core SNARE protein residing on synaptic vesicles (SVs), forms helix bundles with syntaxin-1 and SNAP25 for the SNARE assembly. Prior to the SNARE assembly, the structure of VAMP2 is unclear. Here, by using
Dhaval Patel et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2017, 4829180-4829180 (2017-08-09)
Phosphatidylethanolamine (PE) is the second most abundant phospholipid in mammalian cells. PE comprises about 15-25% of the total lipid in mammalian cells; it is enriched in the inner leaflet of membranes, and it is especially abundant in the inner mitochondrial