安全性情報
791642C
Avanti
15:0-18:1-d7-PA
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-ペンタデカノイル-2-オレオイル(d7)-sn-グリセロ-3-リン酸塩(ナトリウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H61D7NaO8P
分子量:
689.93
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (791642C-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL (791642C-1mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
15:0-18:1-d7-PA(1-ペンタデカノイル-2-オレオイル(d7)-sn-グリセロ-3-リン酸塩)は重水素化リン脂質です。ペンタデカン酸とオレイン酸に結合したホスホグリセロールから成ります。オレイン酸は重水素イオンを有しています。
この重水素標識脂質は、複数の脂質標準品の処方にも利用できます。SPLASH LIPIDOMIX Standardは、ヒト血漿に対する比率で主要な脂質クラスのすべてを含むので、1つの簡単な内部標準溶液をあらゆるサンプルに加えることができます。
アプリケーション
15:0-18:1-d7-PA(1-ペンタデカノイル-2-オレオイル(d7)-sn-グリセロ-3-リン酸塩)は以下の用途に用いられています。
  • 液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレーイオン化四重極飛行時間型質量分析法(LC-ESI-QToF-MS)により、卵黄試料から脂質を抽出およびプロファイリングする際の脂質内標準物質として
  • ナノエレクトロスプレーイオン化質量分析法を用いた酵母脂質定量の内部標準物質として
  • ショットガン質量分析により脂肪滴中に検出された脂質を補正する際の同位体標識脂質内標準物質として
包装
2 mL アンバーガラス密封アンプル(791642C-1 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791642C-1MG:4548173350196
791642C-VAR:
791642C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Fenja Odendall et al.
Molecular biology of the cell, 30(21), 2681-2694 (2019-09-05)
Mitochondria are unique organelles harboring two distinct membranes, the mitochondrial inner and outer membrane (MIM and MOM, respectively). Mitochondria comprise only a subset of metabolic pathways for the synthesis of membrane lipids; therefore most lipid species and their precursors have
Ya Xie et al.
Food chemistry, 319, 126547-126547 (2020-03-18)
In this research, a novel ultrasound-assisted extraction (USAE) method using a one-phase solvent (isopropanol, IPA) combined with liquid chromatography-electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-ESI-QToF-MS) was developed for exhaustive profiling of egg yolk lipids, which are considered to be essential
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in
Florian Geltinger et al.
GeroScience, 42(1), 19-38 (2019-11-05)
Originally Lipid droplets (LDs) were considered as being droplets for lipid storage only. Increasing evidence, however, demonstrates that LDs fulfill a pleiotropy of additional functions. Among them is the modulation of protein as well as lipid homeostasis. Under unfavorable pro-oxidative