アッセイ
99% (TLC)
フォーム
solution
包装
package of 1 × 1 mg (791108C-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
1 mg/mL in chloroform
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P([O-])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)OC([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])OP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI Key
MKKYVXUKKDNVFX-VQISHCRGSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
791108C-VAR:
791108C-BULK:
791108C-1MG:4548173357591
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック