Merck
857138C
Avanti
18:2リゾPA
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1-(9Z,12Z-オクタデカジエノイル)-2-ヒドロキシ-sn-グリセロ-3-リン酸塩(ナトリウム塩); PA(18:2(9Z,12Z)/0:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H38NaO7P
CAS番号:
分子量:
456.49
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1-linoleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
アッセイ
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (857138C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (857138C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (857138C-10mg)
10 mg/mL (857138C-25mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
リゾホスファチジン酸(LPA)は、グリセロール3-リン酸(G3P)、脂肪酸、およびリン酸塩で構成されるリゾリン脂質です。
生物化学的/生理学的作用
18:2 リゾホスファチジン酸(LPA)は、チョウセンニンジンの生理活性リガンドであるジントニンの有効成分です。LPAは、酵素グリセロール3-リン酸アシルトランスフェラーゼ(GPAT)の活性により植物で合成されます。LPAは、ホスファチジン酸(PA)およびその他のリン脂質の合成の中間体です。自閉症の小児に異常なLPA代謝が認められています。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(857138C-10 mg)
5 mL透明ガラス密封アンプル(857138C-25 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857138C-VAR:
857138C-BULK:
857138C-25MG:
857138C-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bioactive lipids in gintonin-enriched fraction from ginseng
Cho HJ, et al.
Journal of ginseng research (2017)
Potential serum biomarkers from a metabolomics study of autism
Wang H, et al.
Journal of Psychiatry & Neuroscience, 41(1), 27-27 (2016)
Ross Dobie et al.
Cell reports, 29(7), 1832-1847 (2019-11-14)
Iterative liver injury results in progressive fibrosis disrupting hepatic architecture, regeneration potential, and liver function. Hepatic stellate cells (HSCs) are a major source of pathological matrix during fibrosis and are thought to be a functionally homogeneous population. Here, we use