Merck
857125C
Avanti
20:4リゾPA
1-arachidonoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt), chloroform
別名:
アラキドノイルリゾホスファチジン酸; 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-エイコサテトラノイル)-sn-グリセロ-3-ホスフェート (アンモニウム塩); PA(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/0:0); 20:4 LPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H42NO7P
CAS番号:
分子量:
475.56
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPA; may contain up to 10% of the 2-LPA isomer, TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (857125C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 857125C
濃度
10 mg/mL (857125C-10mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(O)=O)([H])COC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C23H39O7P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)29-20-22(24)21-30-31(26,27)28;/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H2,26,27,28);1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;/t22-;/m1./s1
詳細
リゾホスファチジン酸受容体(LPA)はグリセロール3リン酸塩(G3P)、脂肪酸、およびリン酸塩を構成するリゾリン脂質です。
アプリケーション
20:4リゾPA(LPA)は、低比重リポタンパク受容体欠損(LDLR-/-)マウスへの摂食に使用されています。本化合物は、ヒト血漿LPAの定量時の高速液体クロマトグラフィー(HPLC)および液体クロマトグラフィー電子スプレーイオン化タンデム質量分析法(LC-ESI-MS/MS)の標準物質として、また、リゾホスファチジン酸受容体1(LPA1)の強力なアゴニストとしての使用に適しています。
生物化学的/生理学的作用
リゾホスファチジン酸(LPA)は組織で生成される生物活性脂質です。LPAはタンパク結合受容体を通じてシグナル伝達に関わります。LPAはアテローム性動脈硬化、虚血灌流障害、血栓症および高血圧などの多数の疾患と関連します。また、LPAは、創傷治癒過程、自己免疫疾患および腫瘍転移に重要な役割を果たします。
包装
5 mL透明ガラス密封アンプル(857125C-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
857125C-BULK:
857125C-VAR:
857125C-10MG:4548174016855
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transgenic 6F tomatoes act on the small intestine to prevent systemic inflammation and dyslipidemia caused by Western diet and intestinally derived lysophosphatidic acid
Navab M, et al.
Journal of Lipid Research, 54(12), 3403-3418 (2013)
Bioactive lipids in gintonin-enriched fraction from ginseng
Cho HJ, et al.
Journal of ginseng research (2017)
Simple enrichment and analysis of plasma lysophosphatidic acids
Wang J, et al.
Analyst, 138(22), 6852-6859 (2013)
Lys39-lysophosphatidate carbonyl oxygen interaction locks LPA 1 N-terminal cap to the orthosteric site and partners Arg124 during receptor activation
Omotuyi OI, et al.
Scientific Reports, 5, 13343-13343 (2015)
Mohamad Navab et al.
Journal of lipid research, 54(12), 3403-3418 (2013-10-03)
We recently reported that levels of unsaturated lysophosphatidic acid (LPA) in the small intestine significantly correlated with the extent of aortic atherosclerosis in LDL receptor-null (LDLR⁻/⁻) mice fed a Western diet (WD). Here we demonstrate that WD increases unsaturated (but