フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM1502-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1502
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C46H81O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-40(48)58-38(37-57-60(54,55)59-46-44(52)42(50)41(49)43(51)45(46)53)36-56-39(47)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,38,41-46,49-53H,3-10,12,14-16,18,20,
詳細
アプリケーション
- 改良Bligh &Dyer法による単離純ミトコンドリアからの脂質抽出
- 液体クロマトグラフ質量分析(LC-MS)を用いた脂質の定量
- 高速液体クロマトグラフィー質量分析(HPLC-MS)によるホスファチジルイノシトール(PI)およびホスファチジルイノシトール二リン酸(PI(3,4)P2、PI(4,5)P2)の分析
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック