Merck
LM1302
Avanti
17:0-20:4 PS
Avanti Research - A Croda Brand LM1302, methanol solution
別名:
1-ヘプタデカノイル-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-エイコサテトラエノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン(アンモニウム塩)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H79N2O10P
CAS番号:
分子量:
815.07
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM1302-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand LM1302
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
詳細
ヒトでは、ホスホセリン(PS)は細胞膜と灰白質に存在します。核膜、小胞体、ゴルジ体、ミトコンドリア外膜、細胞膜、ミエリンに局在しています。
アプリケーション
17:0-20:4 PS(別名:1-ヘプタデカノイル-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-エイコサテトラエノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリンは以下の内部標準物質として用いられています。
  • 単離精製ミトコンドリアからの質量分析(MS)用の脂質抽出に
  • 液体クロマトグラフィー(LC)-MSによる脂質定量分析に
  • MSによるリン脂質定量に
  • リゾホスホ脂質アシルトランスフェラーゼ(LPLAT)アッセイに
  • LC-MSを用いた、tert-ブチルメチルエーテル(MTBE)脂質抽出法によるリソソーム試料からの総脂質抽出物の調製に
  • LC-MSを用いたホスファチジルセリン(PS)の比率定量
生物化学的/生理学的作用
ホスホセリン(PS)は神経細胞膜と髄鞘を維持します。アルツハイマー病における認知障害との関連が認められています。
包装
2 mL琥珀色ガラス密封アンプル(LM1302-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Di Ding et al.
Molecular neurobiology, 56(4), 2618-2639 (2018-07-28)
Neurons from the adult central nervous system (CNS) demonstrate limited mRNA transport and localized protein synthesis versus developing neurons, correlating with lower regenerative capacity. We found that deimination (posttranslational conversion of protein-bound arginine into citrulline) undergoes upregulation during early neuronal
Miki Eto et al.
International journal of molecular sciences, 13(12), 16267-16280 (2012-12-05)
Cellular membranes contain glycerophospholipids, which have important structural and functional roles in cells. Glycerophospholipids are first formed in the de novo pathway (Kennedy pathway) and are matured in the remodeling pathway (Lands' cycle). Recently, lysophospholipid acyltransferases functioning in Lands' cycle
Penelope Dimas et al.
eLife, 8 (2019-05-08)
Oligodendrocytes (OLs) support neurons and signal transmission in the central nervous system (CNS) by enwrapping axons with myelin, a lipid-rich membrane structure. We addressed the significance of fatty acid (FA) synthesis in OLs by depleting FA synthase (FASN) from OL
Laura Montani et al.
The Journal of cell biology, 217(4), 1353-1368 (2018-02-13)
Myelination calls for a remarkable surge in cell metabolism to facilitate lipid and membrane production. Endogenous fatty acid (FA) synthesis represents a potentially critical process in myelinating glia. Using genetically modified mice, we show that Schwann cell (SC) intrinsic activity
Michael J Glade et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 31(6), 781-786 (2015-05-03)
The aim of this study was to assess the roles and importance of phosphatidylserine (PS), an endogenous phospholipid and dietary nutrient, in human brain biochemistry, physiology, and function. A scientific literature search was conducted on MEDLINE for relevant articles regarding