フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM1202-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-43(47)53-41(39-52-54(48,49)51-37-40(45)36-44)38-50-42(46)34-32-30-28-26-24-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,21,23,27,29,40-41,44-45H,3-10,12,14-16,18,20,22,24-26,28,30-39H2,1-2H
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- has been used as an internal standard (IS) in lipid extraction from isolated pure mitochondria for mass spectrometry (MS) analysis
- has been used as an internal standard (IS) in liquid chromatography (LC)-MS analysis
- might be used in dual substrate (acyl-CoA and lysophospholipid) choice acyltransferase assay
- might be used for quantitative phospholipid analysis by MS
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)