アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 200 mg (840635P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840635P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840635P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C27H53O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(28)33-23-25(24-34-36(30,31)32)35-27(29)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h25H,3-24H2,1-2H3,(H2,30,31,32);/q;+1/p-1/t25-;/m1./s1
InChI Key
CIOHBYXGWWPOIS-VQIWEWKSSA-M
詳細
アプリケーション
- for the quantification of phospholipids by high-performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometryelectrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS)
- for the quantification of lipids in cold-pressed rapeseed oils based on direct infusion electrospray ionization tandem mass spectrometry
- in liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) analysis
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
840635P-VAR:
840635P-200MG:
840635P-BULK:
840635P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)