Merck
74291
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-amino)ethyl bromide
≥95.0% (AT)
別名:
9-フルオレニルメチルN-(2-ブロモエチル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16BrNO2
CAS番号:
分子量:
346.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
≥95.0% (AT)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (AT)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H16BrNO2/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2,(H,19,20)
InChI Key
GDIPNIOJNLDDRP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
74291-5G-F:
74291-1G-F:
74291-VAR-F:
74291-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)