Merck
B79803
Sigma-Aldrich
3-ブロモプロピルアミン 臭化水素酸塩
98%
別名:
3-アミノプロピルブロミド 臭化水素酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2CH2NH2 · HBr
CAS番号:
分子量:
218.92
Beilstein:
3906418
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
171-172 °C (lit.)
SMILES記法
Br.NCCCBr
InChI
1S/C3H8BrN.BrH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
InChI Key
PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-ブロモプロピルアミン臭化水素酸塩は、分子骨格にプロピルアミン基を導入する試薬として一般的に使用されています。報告されている他の用途には次のものがあります。
  • 光化学活性であり熱反応性のアゾベンゼンロタキサンの合成インドロカルバゾール含有[2]ロタキサン。
  • 抗癌剤としてのインデノイソキノリンベースの活性トポイソメラーゼI阻害剤の合成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B79803-BULK:
B79803-25G:
B79803-100G:
B79803-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Optimization of the indenone ring of indenoisoquinoline topoisomerase I inhibitors.
Morrell A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 50(18), 4388-4404 (2007)
Antagonist analogue of 6-[3 `-(1-adamantyl)-4 `-hydroxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic acid (AHPN) family of apoptosis inducers that effectively blocks AHPN-induced apoptosis but not cell-cycle arrest.
Dawson M I, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 47(14), 3518-3536 (2004)
Maya Juenet et al.
Biomaterials, 156, 204-216 (2017-12-08)
Injection of recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA) is the standard drug treatment for thrombolysis. However, rt-PA shows risk of hemorrhages and limited efficiency even at high doses. Polysaccharide-poly(isobutylcyanoacrylate) nanoparticles functionalized with fucoidan and loaded with rt-PA were designed to accumulate
Christina Gladkova et al.
Nature, 559(7714), 410-414 (2018-07-12)
Mutations in the E3 ubiquitin ligase parkin (PARK2, also known as PRKN) and the protein kinase PINK1 (also known as PARK6) are linked to autosomal-recessive juvenile parkinsonism (AR-JP)1,2; at the cellular level, these mutations cause defects in mitophagy, the process
A multi-mode-driven molecular shuttle: photochemically and thermally reactive azobenzene rotaxanes.
Murakami H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(45), 15891-15899 (2005)