安全性情報
AB3212-I
Sigma-Aldrich
抗Na+/HCO3共輸送体抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Electrogenic sodium bicarbonate cotransporter 1, Sodium bicarbonate cotransporter, Na(+)/HCO3(-) cotransporter, Solute carrier family 4 member 4, kNBC1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
rat, human
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
4
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rabbit (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC4A4(8671)
詳細
起電性重炭酸ナトリウム共輸送体1(UniProt:Q9Y6R1、別名:重炭酸ナトリウムコトランスポーター、Na(+)/HCO3(-)共輸送体、溶質輸送体ファミリー4メンバー4、kNBC1)は、ヒトSLC4A4(別名:NBC、NBC1、NBCE1)遺伝子(Gene ID:8671)によってコードされています。重炭酸(HCO3-)輸送体は、細胞におけるpHの主要調節因子であり、さまざまな組織における酸-塩基の移動で重要な役割を担っています。HCO3-輸送体には4種類あり、すなわち、Cl-/-HCO3-交換体、Na+/HCO3-共輸送体(NBC)、K+/HCO3-共輸送体、そしてNa+駆動性Cl-/-HCO3-交換体です。SLC4A4は10か所の膜貫通セグメント、5か所の細胞外ドメイン、6か所の細胞内ドメインからなるマルチパスの膜貫通NBCで、N末端とC末端(それぞれアミノ酸1~468と987~1079)が細胞内に露出しています。NBCは、ナトリウムイオンと重炭酸イオンが3対1の化学量論比で細胞膜を通過するのを媒介します。代替スプライシングの結果として、複数のアイソフォームが報告されており、主に腎臓で発現するNBCe1-A(kNBC1、kNBC-1、UniProt:Q9JI66-2/ラットおよびQ9Y6R1-2/ヒト)、膵臓や他の組織で発現するNBCe1-B(bNBC1、pNBC-1、UniProt:Q9JI66-1/ラットおよびQ9Y6R1-1/ヒト)、そして脳で発現するNBCe1-C(b2NBC、UniProt:Q9JI66-3/ラットおよびQ9Y6R1-5/ヒト)があります。
特異性
UniProtで報告されているラットおよびヒトのすべてのスプライシングアイソフォーム(それぞれQ9JI66およびQ9Y6R1)との反応が期待されます。
免疫原
エピトープ:アミノ酸338~391。
ヒトNa+/HCO3-共輸送体のアミノ酸338~391に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗Na+/HCO3-共輸送体抗体を使用したNa+/HCO3-共輸送体の検出において、ウエスタンブロッティングおよび免疫組織染色での使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:1,000で使用、ヒト大脳皮質、腎臓および膵臓組織でNa+/HCO3-共輸送体を検出できます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
イオンチャンネル & トランスポーター
品質
ヒト腎組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのヒト腎臓組織ライセート中のNa+/HCO3-共輸送体を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約130 kDa一部のライセートに特性評価されていないバンドが現れる場合があります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB3212-I:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Štefan Baňas et al.
International journal of molecular sciences, 25(7) (2024-04-13)
Kaempferol (KAE) is a natural flavonoid with powerful reactive oxygen species (ROS) scavenging properties and beneficial effects on ex vivo sperm functionality. In this paper, we studied the ability of KAE to prevent or ameliorate structural, functional or oxidative damage
Filip Benko et al.
International journal of molecular sciences, 23(23) (2022-12-12)
Since the molecular similarities and differences among physiological capacitation and cryocapacitation have not been studied in detail, this study was designed to assess the gene and protein expression levels of the Cation channel of sperm (CatSper) 1 and 2, sodium
Cary R Boyd-Shiwarski et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 318(6), F1341-F1356 (2020-04-14)
We characterized mouse blood pressure and ion transport in the setting of commonly used rodent diets that drive K+ intake to the extremes of deficiency and excess. Male 129S2/Sv mice were fed either K+-deficient, control, high-K+ basic, or high-KCl diets
Štefan Baňas et al.
International journal of molecular sciences, 24(3) (2023-02-12)
Epicatechin (EPC) is a flavonoid belonging to the family of catechins; it has been described as a powerful scavenger of a wide spectrum of reactive oxygen species (ROS) and a modulator of ex vivo sperm vitality. In this study, we