Merck
17354
Sigma-Aldrich
2-(Boc-アミノ)エチルブロミド
≥97.0% (GC)
別名:
N-Boc-2-ブロモエチルアミン, tert-ブチルN-(2-ブロモエチル)カルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
224.10
Beilstein:
2325117
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥97.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
30-32 °C (lit.)
官能基
Boc
amine
bromo
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI Key
TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-(Boc-アミノ)エチルブロミドは、Boc-保護基を導入するための有機合成に使用され、ペプチドなどのさまざまな化合物の合成を可能にします。
その他情報
求核性および求電子性の末端を有するふっ素化スペ-サ-の合成に用いられるビルディングブロック。ビフェニルリンカ-の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17354-BULK:
17354-5G:
17354-VAR:
17354-INTR:
17354-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L. Chen et al.
Tetrahedron Letters, 39, 3627-3627 (1998)
Convergent Synthesis and Diversity of Amino Acid Based Dendrimers
Arwin J B, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1903-1915 (2001)
P. Mougenot et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 408-408 (1996)
Jinping Cheng et al.
International journal of nanomedicine, 6, 2007-2021 (2011-10-07)
Carbon nanotubes have shown broad potential in biomedical applications, given their unique mechanical, optical, and chemical properties. In this pilot study, carbon nanotubes have been explored as multimodal drug delivery vectors that facilitate antiangiogenic therapy in zebrafish embryos. Three different
Marina Marinović et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-09-27)
Harmicines represent hybrid compounds composed of β-carboline alkaloid harmine and cinnamic acid derivatives (CADs). In this paper we report the synthesis of amide-type harmicines and the evaluation of their biological activity. N-harmicines 5a-f and O-harmicines 6a-h were prepared by a