製品名
Fmoc-クロリド, 97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
62-64 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI Key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
HPLCアミノ酸分析や、固相ペプチド合成のためのN-Fmocアミノ酸調製に用いられるアミノ酸誘導体化試薬です。
HPLC分析用のアミノ酸誘導体化剤。ペプチドおよびオリゴヌクレオチド合成用のN-保護試薬。
二環性プロリンアナログの合成に最近用いられているアミノ基の保護化試薬です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
160512-25G:
160512-BULK:
160512-VAR:
160512-1G:
160512-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Helvetica Chimica Acta, 75, 1111-1111 (1992)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 369-369 (1993)
Molecules (Basel, Switzerland), 24(3) (2019-01-27)
Determining the pKa of key functional groups is critical to understanding the pH-dependent behavior of biological proteins and peptide-based biomaterials. Traditionally, ¹H NMR spectroscopy has been used to determine the pKa of amino acids; however, for larger molecules and aggregating
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(1) (2020-12-31)
Here, we report a post-synthesis functionalization of the shell of Au nanoclusters (NCs) synthesized using glutathione as a thiolate ligand. The as-synthesized Au NCs are subjected to the post-synthesis functionalization via amidic coupling of dopamine on the cluster shell to
Synthesis, 3122-3122 (2006)