アッセイ
99%
形状
solid
mp
105-107 °C (lit.)
溶解性
methanol: soluble 50 mg/mL, clear (very hazy colorless to yellow and Colorless to Green-Yellow)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H12O/c15-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14-15H,9H2
InChI Key
XXSCONYSQQLHTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジェット冷却した9-フルオレンメタノールとそのクラスターの分子振動分光 9-フルオレンメタノール-H2O、9-fluorenemethanol-CH3OH、9-フルオレンメタノール-C2H5OHおよび 9-フルオレンメタノール-C3H7OHはIR-UV二重共鳴法を用いて研究されています。 三フッ化ホウ素 ジエチルエーテル中で9-フルオレンメタノールの電解重合を行うと、低電位電着によって半導体特性を持つポリ(9-フルオレンメタノール)(PFMO)フィルムが生成します。
アプリケーション
9-フルオレンメタノール(N-保護試薬)はペプチド合成で使用されました。 9-フルオレンメタノールは、この他に、デオキシヌクレオシド 9-フルオレンメチル ジチオリン酸の合成でも使用されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
160504-50G:
160504-1G:
160504-VAR:
160504-10G:
160504-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Synthesis, 119-119 (1990)
2'-Deoxynucleoside Dithiophosphates: Synthesis and Biological Studies1.
Journal of the American Chemical Society, 117(5), 1472-1478 (1995)
Low-potential electrosynthesis of novel electroactive poly (9-fluorenemethanol) and its electrochromic and blue-light-emitting properties.
Electrochimica Acta, 90, 452-460 (2013)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6421-6421 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4497-4497 (1993)