Merck
F1409
Sigma-Aldrich
フルオレン-9-カルボン酸
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10O2
CAS番号:
分子量:
210.23
Beilstein:
1911728
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
mp
228-231 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H10O2/c15-14(16)13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H,(H,15,16)
InChI Key
DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F1409-10KG:
F1409-10G:
F1409-25G:
F1409-BULK:
F1409-1KG:
F1409-1G:
F1409-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)