詳細
フルオレンは、硬質で平面の多環芳香族炭化水素です。フルオレンの白色結晶は紫色の蛍光を発し、その名前の由来となっています。他のフルオレン化合物の前駆体として使用されます。フルオレンは、樹脂のポリラジカル形成や樹脂製品や色素製造における化学中間体として使用されます。
アプリケーション
フルオレンは、特定の半導体シングルウォールカーボンナノチューブ(SWCNTs)の抽出物の研究に使用されました。
特徴および利点
フルオレンはモノマーとして、高度な非局在化を維持しながら、顕著な溶解性を示します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
303.8 °F - closed cup
引火点(℃)
151.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
128333-1G:
128333-100G:
128333-500G:
128333-VAR:
128333-BULK:
128333-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Light-emitting diodes based on fluorene polymers
Thin Solid Films, 363(1-2), 55-57 (2000)
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 135, 107552-107552 (2020-06-12)
Developing a cost-effective and simple micro-analysis tool has long been an important objective in the toxicological detection of fluorene. In this study, a disposable paper-based micro-analysis device (μ-PAD) was designed using graphite doped with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) to hand
Synthesis and characterization of new imidazole and fluorene--bisphenol based polyamides: Thermal, photophysical and antibacterial properties
Reactive and Functional Polymers, 73(3), 555-563 (2013)
Nanoscale, 6(1), 248-254 (2013-11-05)
To understand how fluorene-based polymers selectively extract specific semiconducting single-wall carbon nanotubes (SWCNTs), we compared the optical transitions of SWCNTs wrapped with poly(9,9-dioctylfluorene-alt-pyridine) (PFOPy), i.e., structure-selective polymers, with those wrapped with poly(9,9-di-n-dodecylfluorene) (PFD), i.e., non-selective polymers, in organic solvents by
Marine pollution bulletin, 129(2), 525-533 (2017-10-23)
The biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by marine-derived fungi was reported in this work. Marine-derived fungi (Trichoderma harzianum CBMAI 1677, Cladosporium sp. CBMAI 1237, Aspergillus sydowii CBMAI 935, Penicillium citrinum CBMAI 1186 and Mucor racemosus CBMAI 847) biodegraded anthracene