Merck
8.20572
SAFC
Fluorene
for synthesis
別名:
Fluorene, Diphenylenemethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
201-695-5
蒸気圧
13 hPa ( 146 °C)
品質水準
200
300
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
powder
mp
112-116 °C (External MSDS)
転移温度
flash point 151 °C (External MSDS)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
InChI Key
NIHNNTQXNPWCJQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 113 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
820572:
820574:
820571:
820573:
82057:
試験成績書(COA)