主要文書
8.03977
Sigma-Aldrich
9-Fluorenone
for synthesis
別名:
9-Fluorenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8O
CAS番号:
分子量:
180.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
207-630-7
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
solid
自己発火温度
608 °C
有効性
>3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
342 °C/1013 hPa
mp
81-84 °C
転移温度
flash point 163 °C
密度
0.9 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
InChI Key
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
325.4 °F
引火点(℃)
163 °C