アッセイ
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (856707C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 856707C
濃度
5 mg/mL (856707C-5mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
856707C-VAR:
856707C-5MG:4548174018415
856707C-BULK:
試験成績書(COA)